Learn More
Isochinolin-1-carbonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348726
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11348726
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19425.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1198-30-7 | C10H6N2 | 154.172 g/mol
Isoquinoline-1-carbonitrile is used as starting reagent in the syntheses of imidazo[5,1-a]isoquinolines. It is also used as intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isochinolin-1-Carbonitril wird als Startreagenz bei den Synthesen von Imidazo[5,1-a]isochinolinen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1198-30-7
Summenformel C10H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 154.172
MDL-Nummer MFCD00134166
InChI-Schlüssel HJHXYSBRTVFEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanoisoquinoline, 1-isoquinolinecarbonitrile, isoquinaldonitrile, isoquinolinecarbonitrile, 1-cyano-isoquinoline, isoquinaldinic nitrile, pubchem6269, maybridge1_002114, timtec-bb sbb002487
PubChem CID 306057
IUPAC-Name Isochinolin-1-Carbonitril
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquinoline-1-carbonitrile
Schmelzpunkt 87°C to 91°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 119104
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 99%