Learn More
Isochinolin-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15585886 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15585886 1 g 1 Gramm
15595886 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585886 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454490010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 6624-49-3
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
InChI-Schlüssel KVMMIDQDXZOPAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isoquinolinecarboxylic acid, 3-carboxyisoquinoline, 3-isoquinoline carboxylic acid, 3-isoquinaldic acid, pubchem16889, maybridge1_002411, acmc-1b7v6, isoquinoline-3-caboxylic acid, ksc217c5f, isoquinoline 3-carboxylic acid
PubChem CID 124656
IUPAC-Name Isochinolin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquinoline-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt -170°C to 171.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoquinoline-3-carboxylic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke