Learn More
Isochinolin-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10706905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10706905 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10451684 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10706905 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC04904DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 22960-16-3
Summenformel C10H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.172
MDL-Nummer MFCD00829440
InChI-Schlüssel RNQQJLYJLDQGGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline-4-carboxaldehyde, 4-isoquinolinecarboxaldehyde, 4-formylisoquinoline, pubchem15962, acmc-20aig4, 4-isoquinolinecarbaldehyde, ksc201k4f, 4-isoquinolinecarboxaldehyde 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 10868870
IUPAC-Name Isochinolin-4-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NC=C2C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquinoline-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 97%