Learn More
Isochinolin-5-Boronsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479987 250 mg 250 Milligramm
15469987 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53230.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 371766-08-4 | C9H8BNO2 | 172.978 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371766-08-4
Summenformel C9H8BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 172.978
MDL-Nummer MFCD03839356
InChI-Schlüssel XKEYHBLSCGBBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline-5-boronic acid, 5-isoquinolineboronic acid, isoquinolin-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 5-isoquinolinyl, isoquinolin-5-yl boronic acid, 5-isoquinolineboronicacid, isoquinoline-5-boric acid, 5-boronoisoquinoline, acmc-209ird, 5-isoquinolylboronic acid
PubChem CID 599474
IUPAC-Name Isochinolin-5-boronsäure
SMILES B(C1=C2C=CN=CC2=CC=C1)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquinoline-5-boronic acid
Schmelzpunkt 204°C to 206°C
Menge 250 mg
Formelmasse 172.98
Reinheit (%) 97%