Learn More
Isochinolin, 97%
Artikelnummer. 11469177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469177 100 g 100 Gramm
11479177 500 g 500 Gramm
11489177 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11469177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21279.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 119-65-3 | C9H7N | 129,16 g/mol
Isochinolin wird bei der Herstellung von Farbstoffen, Farben und Antimykotika verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel zur Extraktion von Harzen und Terpenen verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Isochinolin wird bei der Herstellung von Farbstoffen, Farben und Antimykotika verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel zur Extraktion von Harzen und Terpenen verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (5 g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-65-3
Summenformel C9H7N
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00006898,MFCD31699977
InChI-Schlüssel AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
PubChem CID 8405
ChEBI CHEBI:16092
IUPAC-Name Isochinolin
SMILES C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquinoline
Schmelzpunkt 24°C to 27°C
Dichte 1.09
pH 7.5
Siedepunkt 241°C to 243°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6245
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 107549
Merck Index 14,5222
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (5g/L).
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke