Learn More
Isochinolin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7024667
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11408627 5 g 5 Gramm
11418627 25 g 25 Gramm
11428627 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11408627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19738.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1532-72-5
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.161
MDL-Nummer MFCD00006903
InChI-Schlüssel RZIAABRFQASVSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline n-oxide, isoquinoline 2-oxide, isoquinoline-n-oxide, isoquinoline oxide, isoquinoline, 2-oxide, isoquinolin-n-oxide, isoquinolin-2-ium-2-olate, isoquinolinen-oxide, acmc-1boxv, 2-oxido-isoquinolin-2-ium
PubChem CID 290378
IUPAC-Name 2-Oxidoisochinolin-2-ium
SMILES C1=CC=C2C=[N+](C=CC2=C1)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquinoline N-oxide
Schmelzpunkt 103°C to 105°C
Siedepunkt 170°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 114345
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98%