missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isochinolin-N-oxid, min. 50 % w/v in Wasser

Artikelnummer. 11363686
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11363686 5 g 5 Gramm
11373686 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11363686

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14794.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1532-72-5
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.161
MDL-Nummer MFCD00006903
InChI-Schlüssel RZIAABRFQASVSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline n-oxide, isoquinoline 2-oxide, isoquinoline-n-oxide, isoquinoline oxide, isoquinoline, 2-oxide, isoquinolin-n-oxide, isoquinolin-2-ium-2-olate, isoquinolinen-oxide, acmc-1boxv, 2-oxido-isoquinolin-2-ium
PubChem CID 290378
IUPAC-Name 2-Oxidoisochinolin-2-ium
SMILES C1=CC=C2C=[N+](C=CC2=C1)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isoquinoline N-oxide
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 114345
Formelmasse 145.16
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥50% w/v in water
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.