Learn More
Isoquinoline N-Oxide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoquinoline N-Oxide |
| CAS | 1532-72-5 |
| Summenformel | C9H7NO |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMILES | O=n1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-Name | isoquinoline 2-oxide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.16 |
| Formelmasse | 145.0528 |