Learn More
Eppendorf™ X2 ISORACK STARTER SET F/FLEX BUCK
Ideal zum Kühlen, Transportieren und Lagern tiefgefrorener Proben. Isorack ist Teil des Eppendorf Isotherm-Systems
Marke: Eppendorf™ 5825721004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.35000kg
Beschreibung
- IsoTherm-System: IsoRack (Arbeitsgestell), IsoSafe (Isolierbox) und zwei IsoPacks (Kühlpakete)
- Trocken-Inkubationstechnologie reduziert das Kontaminationsrisiko im Zusammenhang mit der klassischen Eisbadinkubation für eine sichere Probenhandhabung
- Fasst für große Flexibilität bis zu 24 Mikroröhrchen (z. B. 0.5 ml oder 1.5 ml/2.0 ml)
- Zwei Versionen von IsoPack (Kühlpakete) erhältlich: Weiß hält 0 °C bis zu 6 Stunden. Blau hält -21 °C bis zu 3 Stunden.
- Gestelle sind stapelbar, autoklavierbar und können im MTP-Rotor zentrifugiert werden
Spezifikation
Isorack Starterset | |
Flex-Becher |