Learn More
Isorhapontin, TRC
Artikelnummer. 30401604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401604 1 mg
30399699 2.5 mg
30398882 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401604 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI2142451MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32727-29-0
Summenformel C21H24O9
Molekulargewicht (g/mol) 420.41
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-Hydroxy-5-[(E)-2-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Ethenyl]Phenoxy]-6-(Hydroxymethyl)Oxan-3,4,5-Triol
SMILES COc1cc(\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isorhapontin
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formelmasse 420.142