Learn More
Isosorbid-2-Nitrat, TRC
Artikelnummer. 30390652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30390652 100 mg 100 Milligramm
30399798 50 mg -
30394499 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30390652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI902150100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16106-20-0
Summenformel C6 H9 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
Synonym Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP)
IUPAC-Name [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] Nitrat
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isosorbide 2-Nitrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formelmasse 191.043
Reinheit (%) >95%