Learn More
Isosorbid 5-Mononitrat, TRC
Artikelnummer. 30137076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137076 1 g 1 Gramm
30011562 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137076 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9021001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16051-77-7
Summenformel C6 H9 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
Synonym Isosorbide Mononitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. C (EP), Isosorbide 5-Nitrate, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate, D-1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate, Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., AHR 4698, BM 22-145, Conpin, Conpin Retardkaps, Corangin, Corangin SR, Dilavenil, Duride, Elan, Elantan, Elantan Long, Elantan Retard, Geomatrix, IS 5MN, ISMN, Imdur, Imdur 60, Imdur Durules, Imodur, Imtrate, Ismexin, Ismo, Ismo 20, Ismox, Isomon, Isomonat, Isomonit, Isopen 20, Isosorbide 5-mononitrate, Isosorbide 5-nitrate, Isosorbide mononitrate, Iturol, Medocor, Momo Mack, Monicor, Monis, Monit, Monit 20, Monizid, Mono Corax, Mono Corax Retard, Mono-Cedocard, Mono-Mack, Mono-Sanorania, Monoclair, Monocord 20, Monocord 40, Monocord 50SR, Monodur Durules, Monoket, Monoket OD, Monoket Retard, Monolong, Monolong 40, Monolong 60, Mononit, Mononit 20, Mononit 40, Mononit Retard 50, Monopront, Monosorb, Monosorbitrate, Monosordil, Monotrate, Monovas, Multitab, Nitramin, Olicard, Ormox, Pentacard, Pentacard 20, Vasotrate
IUPAC-Name [(3S,3aR,6R,6aS)-3-Hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofuro[3,2-b]Furan-6-yl] Nitrat
SMILES O[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isosorbide Mononitrate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Formelmasse 191.043