Learn More
Isosorbiddimethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10272762 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10272762 100 g Glasflasche 100 Gramm
10764753 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10272762 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 369911000
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5306-85-4 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5306-85-4
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00064828
InChI-Schlüssel MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
PubChem CID 62990
SMILES COC1COC2C(COC12)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isosorbide dimethyl ether
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1700g/mL
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4600 to 1.4620
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.17
Beilstein 19, IV, 991
Siedepunkt 93°C to 95°C (0.1 hPa)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
IUPAC-Name (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-Dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofro[3,2-b]furan
Formelmasse 174.19
Reinheit (%) 99%