Learn More
Isosorbid, Mikromol™
Product Code. 17958514
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17958514 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17958514 Supplier Mikromol Supplier No. MM0126.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Isosorbid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Isosorbide
CAS 652-67-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isosorbide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H10 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Isosorbide
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
IUPAC-Name (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofro[3,2-b]furan-3,6-diol
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Menge 500 mg
Formelmasse 146,0579 g/mol