Learn More
Isosorbid, TRC
Artikelnummer. 30135487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135487 1 g 1 Gramm
30138719 10 g 10 Gramm
30010073 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135487 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9016801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652-67-5
Summenformel C6 H10 O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Synonym Isosorbide, D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, D- (8CI), Sorbitol, 1,4:3,6-dianhydro- (6CI), Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., (+)-D-Isosorbide, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol, 1,4:3,6-Dianhydro-D-sorbitol, 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol, AT 101, Devicoran, Hydronol, Ismotic, Isobide, NSC 40725
IUPAC-Name (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofro[3,2-b]furan-3,6-diol
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isosorbide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formelmasse 146.0579