Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzkühler/-heizer, 230 V, 50 Hz
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Modell:
250LCU
500LCSU
500LCU
Pumpentyp:
Kraft
Kraft und Absaugung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gesamter Heiz- und Kühlbereich -10 bis +80 °C
- Kleines Reservoir sorgt für schnelle Temperaturansprechzeiten
- Geringer Platzbedarf
- Leiser Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2,8 L |
| Kühlleistung | Bei +20 °C |
| Pumpentyp | Kraft |
| Temperaturbereich | -10 bis +80 °C |
| Heizleistung | 2,0 kW |
| Modell | 250LCU |
| Pumpenkapazität | 17 l/min (300 mbar) |
| Temperaturstabilität | ±0.1 °C |
| USB-Anschlüsse | Ja |
| Abmessungen (L x B x H) | 419.1 x 228.6 x 635 mm |
| Mehr anzeigen |