Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 6200 H11
Artikelnummer. 11316681 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Frequenz:
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11316681
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
  • Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
  • Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
  • Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
  • Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert
  • Hochwertige Edelstahlbäder
  • Der Badablass mit integrierten Ventil sitzt bei allen Geräten auf der Frontseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5,1 bis 6,5 l
Pumpentyp Kraft und Absaugung
Temperaturbereich 10°C bis 200°C
Heizleistung 2000 W
Modell 6200 H7
Abmessungen (L x B x H) 36,32 x 21,59 x 414 cm
Gewicht (metrisch) 10 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz