Learn More
Fisherbrand™ Isotemp II™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz
Artikelnummer. 15542541 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Pumpentyp:
MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe)
PD1 (Verdrängerpumpe)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pumpentyp unitSize
15542541 MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) 1 Stück
11316641 PD1 (Verdrängerpumpe) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15542541 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 197224010001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Eine kompakte Baureihe von gekühlten Umlaufkühlern.
  • Der intuitiv bedienbare Digitalregler steigert die Anwenderfreundlichkeit
  • Der am Bedienfeld angebrachte Manometer ermöglicht ein einfaches Ablesen des Anwendungsdrucks
  • Alarme bei Über- und Untertemperatur
Die Kontrollleuchte leuchtet,
  • wenn das Gerät kühlt
  • wenn der Sollwert geändert wurde
  • bei Änderung oder Überschreitung von Hoch- und Tieftemperaturgrenzwerten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9.5 l
Kühlleistung 900 W (bei +20 °C)
Pumpentyp MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe)
Temperaturbereich -10 bis +30 °C
Modell Isotemp II
Kältemittel R134A.
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 584.2 x 355.6 x 604.5 mm
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz