Learn More
Fisherbrand™ Ultraniedriger Gefrierschrank für allgemeine Zwecke der Isotemp-Serie
Artikelnummer. 30281814 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
CO2-Notversorgungssystem
LN2-Notversorgungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30281814
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isotemp™ LT-Gefriergeräte vereinen Zuverlässigkeit und Leistung mit einem Kosteneffektiven Betrieb und innovativen Funktionen.
  • Isotemp™ Ultraniedrigtemperatur-Gefriergeräte vereinen Zuverlässigkeit und Leistung mit einem Kosteneffektiven Betrieb und innovativen Funktionen.
  • Sie basieren auf einer fortgeschrittenen Technologieplattform, Kühlsystem, Mikroverarbeitungskontrollen und qualitativ hochwertiger Verarbeitung.
  • Leistungsstark
  • Kürzere Temperaturerholzeiten: Reduzierte/niedrige Spitzentemperaturschwankung und schnelle Erholung bei offener Lagerung
  • Komfortablere Laborbedingungen: Niedriger Geräuschniveau (wie bei Ihrem Kühlschrank zu Hause2)
  • Betriebseffizienz: Niedrigerer Energieverbrauch und niedrigere HVAC-Kosten
  • Anwenderfreundlich
  • Einhändige Türoperation
  • Fünf Innenfach (mit Klappen)
  • Großes Temperaturanzeige mit Berührungskontrolle
  • Zentrale Einstellungen und Kontrollen mit Notstromversorgung
  • Alarmanlage, Sicherheitscode und mit Vorhängeschlössern geeignete Türen
  • Guter Zugang zur Filter-/Grost-Baugruppe (Reinigung und Wartung)
  • Nachhaltigkeit
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Natürliche, umliegende Koffein-Kältemittel verbessern die Leistung und erhöhen die Zuverlässigkeit bei niedrigem GWP und null ODP
  • Umweltfreundlich: Wasserdurchlaufschaum-Isolierung; den EPA SNAP- und EU-F-Gas-Vorschriften entspricht
  • Zusätzliche Funktionen
  • Standardmäßige RS-485-, 4–20-mA-Analogausgänge und Trockenkontakte enthalten
  • Batteriesicherung für das Kontrollpanel (Stromunterbrechungen)
  • Vier Funktionen; Universalspannung
  • Keine Einrichtung erforderlich
  • Gewährleistung
  • 5 Jahre auf Material und Verarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ CO2-Notversorgungssystem
Zur Verwendung mit (Geräte) Aufrechte Ultraviolett-Gefriergeräte der Isotemp-Serie
Enthält Vom Kunden installiertes CO2-Backup-System