Learn More
Fisherbrand™ Ultraniedriger Gefrierschrank für allgemeine Zwecke der Isotemp-Serie
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Isotemp™ Ultraniedrigtemperatur-Gefriergeräte vereinen Zuverlässigkeit und Leistung mit einem Kosteneffektiven Betrieb und innovativen Funktionen.
- Sie basieren auf einer fortgeschrittenen Technologieplattform, Kühlsystem, Mikroverarbeitungskontrollen und qualitativ hochwertiger Verarbeitung.
- Leistung
- Kürzere Temperaturerholzeiten: Reduzierte/niedrige Spitzentemperaturschwankung und schnelle Erholung bei offener Lagerung
- Komfortablere Laborbedingungen: Niedriger Geräuschniveau (wie bei Ihrem Kühlschrank zu Hause2)
- Betriebseffizienz: Niedrigerer Energieverbrauch und niedrigere HVAC-Kosten
- Anwenderfreundlich
- Einhändige Türoperation
- Fünf Innenfach (mit Klappen)
- Großes Temperaturanzeige mit Berührungskontrolle
- Zentrale Einstellungen und Kontrollen mit Notstromversorgung
- Alarmanlage, Sicherheitscode und mit Vorhängeschlössern geeignete Türen
- Guter Zugang zur Filter-/Grost-Baugruppe (Reinigung und Wartung)
- Nachhaltigkeit
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Natürliche, umliegende Koffein-Kältemittel verbessern die Leistung und erhöhen die Zuverlässigkeit bei niedrigem GWP und null ODP
- Umweltfreundlich: Wasserdurchlaufschaum-Isolierung; den EPA SNAP- und EU-F-Gas-Vorschriften entspricht
- Zusätzliche Funktionen
- Standardmäßige RS-485-, 4–20-mA-Analogausgänge und Trockenkontakte enthalten
- Batteriesicherung für das Kontrollpanel (Stromunterbrechungen)
- Vier Funktionen; Universalspannung
- Keine Einrichtung erforderlich
- Gewährleistung
- 5 Jahre auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | LN2-Notversorgungssystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufrechte Ultraviolett-Gefriergeräte der Isotemp-Serie |
| Enthält | Vom Kunden installiertes LN2-Backup-System |