Learn More
Fisherbrand™ Ultraniedrige Gefrierschränke für allgemeine Zwecke der Isotemp-Serie
Artikelnummer. 30243886 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Stromstärke:
4,1 A
Kapazität (metrisch):
549 l
682 L
815 L
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stromstärke Kapazität (metrisch) Steckertyp Packungsgröße
30243886 4,1 A 549 l EU 1 Stück
30243884 4,1 A 682 L EU 1 Stück
30243885 4,1 A 815 L EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30243886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13645.00 €
    9788.55 € / 1 Stück
    Sparen 3856.45 €
    28% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isotemp™ LT-Gefriergeräte vereinen Zuverlässigkeit und Leistung mit einem Kosteneffektiven Betrieb und innovativen Funktionen.
  • Isotemp™ Ultratiefkühlschränke vereinen Zuverlässigkeit und Leistung mit kostengünstigem Betrieb und innovativen Funktionen.
  • Sie werden unter Verwendung einer fortschrittlichen Technologieplattform, Kühltechnik, Mikroprozessorsteuerung und hochwertiger Bauweise gefertigt.
  • Leistungsstark
  • Maximale Temperaturwiederherstellung: Reduzierte/niedrige Spitzentemperaturschwankungen und schnelle Wiederherstellung bei geöffneter Tür
  • Komfortablere Laborumgebung: Niedrige Geräuschentwicklung (wie bei Ihrem Kühlschrank zu Hause2)
  • Betriebliche Effizienz: Geringerer Energieverbrauch und niedrigere Kosten für Heizung, Lüftung und Klimaanlage
  • Anwenderfreundlich
  • Einhand-Türbedienung
  • Fünf Innenabteile (mit Türen)
  • Großes Temperaturdisplay mit Touch-Steuerung
  • Zentralisierte Einstellungen und Bedienelemente mit Batterie-Backup
  • Alarmanlagen, Sicherheitscodes und Türen, die mit Vorhängeschlössern kompatibel sind
  • Einfacher Zugang zur Filter-/Gitterbaugruppe (Reinigung und Wartung)
  • Nachhaltigkeit
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Natürliche, umweltfreundliche Kohlenwasserstoff-Kältemittel verbessern die Leistung und erhöhen die Zuverlässigkeit bei niedrigem GWP und null ODP.
  • Umweltfreundlich: Wassergeschäumte Dämmung; entspricht den EPA SNAP- und EU-F-Gas-Vorschriften.
  • Zusätzliche Funktionen
  • Standardmäßige RS-485-Schnittstelle, 4-20-mA-Analogausgänge und potentialfreie Kontakte im Lieferumfang enthalten
  • Notstromversorgung für das Bedienfeld (Stromausfälle)
  • Vier Kapazitäten; Universalspannung
  • Keine Einrichtung erforderlich
  • Garantie
  • 5 Jahre auf Material und Verarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ultratiefkühlgerät
Kapazität (angloamerikanisch) 19,4 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 549 l
Temperaturbereich -50,° C bis -86° C
Ausführung der Tür Äußer (1), innerer (5)
No. of Doors 1
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Kaltgewalzter Stahl
Isolierung vakuum doppel- oder doppelblinder Polyurethanschaum (SNAP-konform)
Oberflächenbehandlung außen Lackierter kaltgewalzter Stahl
Einschübe 4 einstellbar
Zertifizierung/Konformität cULus, EC, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Modell Schrank
Display 7-Segment-Anzeige mit kapazitiven Screen-Tasten
Rollen 4 Laufrollen (alle Richtungen), feststellbar
Anschlüsse 2 rückseitige Zugangsports
Produktlinie ISO-Serie
Gewährleistung Garantie variiert je nach Land. Bitte kontaktieren Sie uns für Details
Abtauen Manuell
Wassergekühlt Nicht verfügbar
Abmessungen (T x B x H) außen 37,2 × 28,3 x 78,0 Zoll. (94,4 × 71,9 x 198,1 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 28,3 x 23,1 x 51,2 Zoll (71,9 × 58,7 x 130,0 cm)
Überwachungsoptionen Akustische und visuelle Alarmgeräte für hohe und niedrige Temperaturen
Zugriffssicherheit Standard-Tastensperre, Vorhängeschlösser-Schleife, Setpoint- und Einstellungssicherheit
Parameter-Verriegelung Passcode-Zugangskontrolle
Notversorgungssysteme Optionales CO2 oder LN2, vor Ort installieren
Stromstärke 4,1 A
Steckertyp EU
Spannung 100/230 V
Elektrische Anforderungen 100/230 V, 50/60 Hz
Phase Einzel
Umweltfreundliche Eigenschaften ENERGY STAR
Spannungskompensation ±10 %
Fläschchenkapazität 40,000 x 2 mL
Kompressor Variable Drehzahl
Kältemittel R290 (1. Stufe), R170 + R290 Mix (2. Stufe)
Fassungsvermögen des Gestells 16