Learn More
Fisherbrand™ Ultraniedrige Gefrierschränke für allgemeine Zwecke der Isotemp-Serie
Artikelnummer. 30243884 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Stromstärke:
4,1 A
Kapazität (metrisch):
549 l
682 L
815 L
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Stromstärke Kapazität (metrisch) Steckertyp unitSize
30243884 4,1 A 682 L EU 1 Stück
30243886 4,1 A 549 l EU 1 Stück
30243885 4,1 A 815 L EU 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 30243884
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isotemp™ LT-Gefriergeräte vereinen Zuverlässigkeit und Leistung mit einem Kosteneffektiven Betrieb und innovativen Funktionen.
  • Isotemp™ Ultraniedrigtemperatur-Gefriergeräte vereinen Zuverlässigkeit und Leistung mit einem Kosteneffektiven Betrieb und innovativen Funktionen.
  • Sie basieren auf einer fortgeschrittenen Technologieplattform, Kühlsystem, Mikroverarbeitungskontrollen und qualitativ hochwertiger Verarbeitung.
  • Leistungsstark
  • Kürzere Temperaturerholzeiten: Reduzierte/niedrige Spitzentemperaturschwankung und schnelle Erholung bei offener Lagerung
  • Komfortablere Laborbedingungen: Niedriger Geräuschniveau (wie bei Ihrem Kühlschrank zu Hause2)
  • Betriebseffizienz: Niedrigerer Energieverbrauch und niedrigere HVAC-Kosten
  • Anwenderfreundlich
  • Einhändige Türoperation
  • Fünf Innenfach (mit Klappen)
  • Großes Temperaturanzeige mit Berührungskontrolle
  • Zentrale Einstellungen und Kontrollen mit Notstromversorgung
  • Alarmanlage, Sicherheitscode und mit Vorhängeschlössern geeignete Türen
  • Guter Zugang zur Filter-/Grost-Baugruppe (Reinigung und Wartung)
  • Nachhaltigkeit
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Natürliche, umliegende Koffein-Kältemittel verbessern die Leistung und erhöhen die Zuverlässigkeit bei niedrigem GWP und null ODP
  • Umweltfreundlich: Wasserdurchlaufschaum-Isolierung; den EPA SNAP- und EU-F-Gas-Vorschriften entspricht
  • Zusätzliche Funktionen
  • Standardmäßige RS-485-, 4-20-mA-Analogausgänge und Trockenkontakte enthalten
  • Batteriesicherung für das Kontrollpanel (Stromunterbrechungen)
  • Vier Funktionen; Universalspannung
  • Keine Einrichtung erforderlich
  • Gewährleistung
  • 5 Jahre auf Material und Verarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ultratiefkühlgerät
Kapazität (angloamerikanisch) 24,0 Cu ft.
Kapazität (metrisch) 682 L
Temperaturbereich -50,° C bis -86° C
Ausführung der Tür Äußer (1), innerer (5)
No. of Doors 1
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Kaltgewalzter Stahl
Isolierung vakuum doppel- oder doppelblinder Polyurethanschaum (SNAP-konform)
Oberflächenbehandlung außen Lackierter kaltgewalzter Stahl
Einschübe 4 einstellbar
Zertifizierung/Konformität cULus, EC, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Modell Schrank
Display 7-Segment-Anzeige mit kapazitiven Screen-Tasten
Rollen 4 Laufrollen (alle Richtungen), feststellbar
Anschlüsse 2 rückseitige Zugangsports
Produktlinie ISO-Serie
Gewährleistung Garantie variiert je nach Land. Bitte kontaktieren Sie uns für Details
Abtauen Manuell
Wassergekühlt Nicht verfügbar
Abmessungen (T x B x H) außen 37,2 x 34 x 78 Zoll. (94,4 x 86,4 x 198,1 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 28,3 x 28,8 x 51,2 Zoll (71,9 x 73,2 x 130,0 cm)
Überwachungsoptionen Akustische und visuelle Alarmgeräte für hohe und niedrige Temperaturen
Zugriffssicherheit Standard-Tastensperre, Vorhängeschlösser-Schleife, Setpoint- und Einstellungssicherheit
Parameter-Verriegelung Passcode-Zugangskontrolle
Notversorgungssysteme Optionales CO2 oder LN2, vor Ort installieren
Stromstärke 4,1 A
Steckertyp EU
Spannung 100/230 V
Elektrische Anforderungen 100/230 V, 50/60 Hz
Phase Einzel
Umweltfreundliche Eigenschaften ENERGY STAR
Spannungskompensation ±10 %
Fläschchenkapazität 50,000 x 2 mL
Kompressor Variable Drehzahl
Kältemittel R290 (1. Stufe), R170 + R290 Mix (2. Stufe)
Fassungsvermögen des Gestells 20