Learn More
Fisherbrand™ Ultraniedrige Gefrierschränke für allgemeine Zwecke der Isotemp-Serie
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Stromstärke:
4,1 A
Kapazität (metrisch):
549 l
682 L
815 L
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Isotemp™ Ultraniedrigtemperatur-Gefriergeräte vereinen Zuverlässigkeit und Leistung mit einem Kosteneffektiven Betrieb und innovativen Funktionen.
- Sie basieren auf einer fortgeschrittenen Technologieplattform, Kühlsystem, Mikroverarbeitungskontrollen und qualitativ hochwertiger Verarbeitung.
- Leistungsstark
- Kürzere Temperaturerholzeiten: Reduzierte/niedrige Spitzentemperaturschwankung und schnelle Erholung bei offener Lagerung
- Komfortablere Laborbedingungen: Niedriger Geräuschniveau (wie bei Ihrem Kühlschrank zu Hause2)
- Betriebseffizienz: Niedrigerer Energieverbrauch und niedrigere HVAC-Kosten
- Anwenderfreundlich
- Einhändige Türoperation
- Fünf Innenfach (mit Klappen)
- Großes Temperaturanzeige mit Berührungskontrolle
- Zentrale Einstellungen und Kontrollen mit Notstromversorgung
- Alarmanlage, Sicherheitscode und mit Vorhängeschlössern geeignete Türen
- Guter Zugang zur Filter-/Grost-Baugruppe (Reinigung und Wartung)
- Nachhaltigkeit
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Natürliche, umliegende Koffein-Kältemittel verbessern die Leistung und erhöhen die Zuverlässigkeit bei niedrigem GWP und null ODP
- Umweltfreundlich: Wasserdurchlaufschaum-Isolierung; den EPA SNAP- und EU-F-Gas-Vorschriften entspricht
- Zusätzliche Funktionen
- Standardmäßige RS-485-, 4-20-mA-Analogausgänge und Trockenkontakte enthalten
- Batteriesicherung für das Kontrollpanel (Stromunterbrechungen)
- Vier Funktionen; Universalspannung
- Keine Einrichtung erforderlich
- Gewährleistung
- 5 Jahre auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ultratiefkühlgerät |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 28,8 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 815 L |
| Temperaturbereich | -50,° C bis -86° C |
| Ausführung der Tür | Äußer (1), innerer (5) |
| No. of Doors | 1 |
| Schrankmaterial | Kratzfester lackierter Stahl |
| Kammermaterial | Kaltgewalzter Stahl |
| Isolierung | vakuum doppel- oder doppelblinder Polyurethanschaum (SNAP-konform) |
| Oberflächenbehandlung außen | Lackierter kaltgewalzter Stahl |
| Mehr anzeigen |