Learn More
Camping Gaz™ 10L ICE BOX
Beschreibung
- 30 Jahre Garantie
- Hält den Inhalt bis zu 17 Stunden kühl.
- Robustes Außengehäuse
- Hochwertige Isolierung
- Integrierte luftdichte Dichtung
- Der Verriegelungsgriff des Deckels sorgt für eine ordnungsgemäße Abdichtung und sichert die Objekte im Inneren.
Spezifikation
Spezifikation
| Gewicht (metrisch) | 1.4 kg |
| Bauweise/Design | Klassisch, mit Deckelverriegelungsgriff |
| Typ | Kühler |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |