missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Isotherm Isolierdeckel

Artikelnummer. 10468741
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
800 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10468741 500 mL -
10406061 800 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10468741 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 1725
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flexible Anwendungsmöglichkeiten im Labor
Zur Verwendung mit (Geräte) Dewar-Behälter; Stopfen vom Typ 3
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Isolierdeckel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.