Learn More
Isothiazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isothiazole |
| CAS | 288-16-4 |
| Summenformel | C3 H3 N S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Thiazole, 2-Azathiophene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3NS/c1-2-4-5-3-1/h1-3H |
| SMILES | c1cnsc1 |
| IUPAC-Name | 1,2-Thiazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 85.13 |
| Formelmasse | 84.9986 |