Learn More
Isovaleraldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438860 100 mL 100 Milliliter
11454187 250 mL 250 Milliliter
11448860 500 mL 500 Milliliter
11444187 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11438860 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19640.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 590-86-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Isovaleraldehyde acts as a reagent in the preparation of active pharmaceutical ingredient (API) products. It serves as an internal standard for the determination of wine aroma carbonyl compounds with 5-8 carbon atoms. Further, it is utilized as a standard to evaluate the quality of olive oils by headspace solid-phase microextraction-gas chromatography using flame ionization detection and multivariate analysis. In addition to this, it is employed to enhance the taste and odor of the food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isovaleraldehyd wirkt als Reagenz bei der Herstellung von Wirkstoffen (API). Dient als interner Standard für die Bestimmung von Weinaroma Carbonylverbindungen mit 5 bis 8 Kohlenstoffatomen. Wird außerdem als Standard zur Bewertung der Qualität von Olivenölen durch die Headspace-Festphasen-Mikroextraktion-Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektion und multivariater Analyse verwendet. Wird darüber hinaus eingesetzt, um den Geschmack und Geruch der Lebensmittel zu verbessern.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Diethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen, alkalischen Materialien und Reduktionsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-86-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00007014
InChI-Schlüssel YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleraldehyde, 3-methylbutyraldehyde, isopentaldehyde, isovaleral, isovalerylaldehyde, isoamylaldehyde, butanal, 3-methyl, isopentanal, beta-methylbutanal, isovaleric aldehyde
PubChem CID 11552
ChEBI CHEBI:16638
IUPAC-Name 3-Methylbutan
SMILES CC(C)CC=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Isovaleraldehyde
Schmelzpunkt -51°C
Dichte 0.8
Siedepunkt 91°C to 93°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.3882
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2058
Beilstein 773692
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,5229
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isovaleraldehyde
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isovaleraldehyde