Learn More
Isovaleriansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024277
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11422938 250 mL 250 Milliliter
11412938 1000 mL 1000 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11422938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18642.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 503-74-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
A molecular entity capable of donating a hydron to an acceptor (Bronsted base). It is a favorable carbon source for cell growth. Moreover, it is a promising odor indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein molekulares Gebilde, das in der Lage ist, ein Hydron an einen Akzeptor abzugeben (Bronsted-Base). Günstige Kohlenstoffquelle für das Zellwachstum. Zudem ein vielversprechender Geruchsindikator.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (25 g/l bei 20 °C). Löslich in Ethanol, Chloroform, Äther.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503-74-2
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00002726
InChI-Schlüssel GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
PubChem CID 10430
ChEBI CHEBI:28484
IUPAC-Name 3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isovaleric acid
Schmelzpunkt °C to 33°C
Dichte 0.937
Siedepunkt 175°C to 177°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Brechungsindex 1.403
Menge 250 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1098522
Merck Index 14,5231
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 20°C 25g/L. Soluble in ethanol,chloroform,ether.
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isovaleric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isopentanoic acid