Learn More
Isovaleriansäure-d9, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isovaleric Acid-d9 |
| CAS | 344298-81-3 |
| Summenformel | C5 2H9 H O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Butanoic-2,2,3,4,4,4-d6 acid, 3-(methyl-d3)- (9CI), 3-Methylbutyric-d9 acid, Isovaleric acid-d9, 3-(Methyl-d3)butanoic-2,2,3,4,4,4-d6 acid, 3-Methylbutanoic-D9 acid, 3-Methylbutanoic acid-d9 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2,3,4,4,4-Hexadeuterio-3-(Trideuteriomethyl)butansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.19 |
| Formelmasse | 111.1246 |