Learn More
Isovaleronitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isovaleronitrile |
| CAS | 625-28-5 |
| Summenformel | C5 H9 N |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 3-Methylbutanenitrile, 1-Cyano-2-methylpropane, 3-Methylbutyronitrile, Isobutyl cyanide, Isobutylnitrile, Isopentane nitrile, NSC 148363 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CC#N |
| IUPAC-Name | 3-Methylbutannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 83.132 |
| Formelmasse | 83.073 |