Learn More
Isoxazol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15444728 1 g 1 Gramm
15454728 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58438.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3209-71-0 | C4H3NO3 | 113.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3209-71-0
Summenformel C4H3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 113.07
MDL-Nummer MFCD06738796
InChI-Schlüssel UXYRXGFUANQKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-3-carboxylic acid, isoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 3-carboxyisoxazole, isoxazole-3-carboxylic, pubchem12341, acmc-209hqw, ksc222a3r, aronis24546
PubChem CID 11286453
IUPAC-Name 1,2-Oxazol-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=NOC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoxazole-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Beilstein 110919
Formelmasse 113.07
Reinheit (%) 97%