Learn More
Isoxazol-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10254964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10254964 1 g 1 Gramm
10732357 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10254964 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10301DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 21169-71-1
Summenformel C4H3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 113.072
MDL-Nummer MFCD00156151
InChI-Schlüssel MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
PubChem CID 2060599
IUPAC-Name 1,2-Oxazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoxazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 113.07
Reinheit (%) 97%