Learn More
Isoxepac, TRC
Artikelnummer. 30407167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407167 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30407167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9177001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid
CAS 55453-87-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C16 H12 O4
Menge 1 g
Synonym 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Artil, HP 549, Isoxepac, NSC 300907, P 720549, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-oxo-
InChI-Formel InChI=1S/C16H12O4/c17-15(18)8-10-5-6-14-13(7-10)16(19)12-4-2-1-3-11(12)9-20-14/h1-7H,8-9H2,(H,17,18)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-Name 2-(11-Oxo-6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-2-yl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 268.26
Formelmasse 268.0736
Reinheit (%) >95