Learn More
Isoxicam, TRC
Artikelnummer. 30134534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134534 10 g 10 Gramm
17991445 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134534 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI91814510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34552-84-6
Summenformel C14 H13 N3 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 335.34
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methyl-N-(5-Methyl-1,2-Oxazol-3-yl)-1,1-Dioxo-1λ^{6},2-Benzothiazin-3-Carboxamid
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3cc(C)on3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoxicam
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-8-7-11(16-22-8)15-14(19)12-13(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(12)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Formelmasse 335.0576