missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ispinesib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16484017 50 mg
16408108 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16484017 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50759

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ispinesib is a specific inhibitor of kinesin spindle protein (KSP), with a Ki app of 1.7 nM.

Ispinesib is a specific inhibitor of kinesin spindle protein (KSP), with a Ki app of 1.7 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ispinesib
Physikalische Form Solid
CAS 336113-53-2
Farbe Light Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H33ClN4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym SB-715992
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (241.75 mM)
SMILES O=C1N(CC2=CC=CC=C2)C([C@@H](C(C)C)N(CCCN)C(C3=CC=C(C)C=C3)=O)=NC4=CC(Cl)=CC=C14
Molekulargewicht (g/mol) 517.06
Formelmasse 517.06
Reinheit (%) 98.28%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.