Learn More
Neuation Technologies Pvt. Ltd. IStir HP Magnetrührer mit mehreren Positionen und Heizplatten
Artikelnummer. 15958840
Click to view available options
Steckertyp:
EU/UK
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15958840
Marke: Neuation Technologies Pvt. Ltd. MS202100 EU/UK/AU
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührbereich: 300 bis 1500 U/min; Form: Rechteckig; Größe: 460 x 178 mm; Steckertyp: EU/UK-Stil
  • BLDC-Motor
  • SS-Oberfläche mit rutschfester Matte
  • Pulsmodus
  • Mikroprozessorgesteuert
  • Schutzart IP 42
Tekniske data
Deckplattenmaterial Edelstahl
Spannung 220 V
Beschreibung Heizplattenrührer mit 10 Positionen
Sicherheitsmerkmale Schutzart IP 42
Versandgewicht (angloamerikanisch) Gehäuse 5kgs
Versandgewicht (metrisch) 5 kg
Rühreigenschaften Pulsmodus
Gehäusematerial Edelstahl
Elektrische Anforderungen 220 V, 50/60 Hz
Reglertyp Digital
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasgefäße
Modell HP 10M
Sohleneigenschaften Impulsmodus, Mikroprozessor-gesteuert, Schutzart IP 42
Länge (angloamerikanisch) 22.2 in.
Größe 460 x 178 mm
Höhe (metrisch) 75 mm
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 120 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 196 mm
Stromstärke 1,7 A
Länge (metrisch) 565 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,7 in.
Wirkleistung 400 w
Gewicht (angloamerikanisch) 11 lb.
Gewicht (metrisch) 5 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Rechteck
Steckertyp EU/UK
Anzahl Positionen 10
Max. Behältergröße 4 L
Rührbereich 300 bis 1500 U/min
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 565 x 196 x 75 mm
Zertifizierung/Konformität CE
Display Digital
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.