Learn More
Itaconsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11945031 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
10457700 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10549040 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11945031 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122810051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00 €
    153.65 € / 5 Kilogramm
    Sparen 30.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-65-4
Summenformel C5H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 130.1
InChI-Schlüssel LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
PubChem CID 811
ChEBI CHEBI:30838
IUPAC-Name 2-Methylidenbutandisäure
SMILES C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Itaconic acid
Schmelzpunkt 165.0°C to 168.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 1.5700g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2C(=CH2)CO2H
Menge 5 kg
Beilstein 02,76
Merck Index 15,529
Relative Dichte 1.57
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 95g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in most other common organic,solvents
Formelmasse 130.1
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Itaconic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Itaconic acid