Learn More
Itaconsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7022679
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11453027 250 g 250 Gramm
11443027 1000 g 1000 Gramm
11463027 5000 g 5000 Gramm
3 options
Product Code. 11453027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15566.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130.099 g/mol
Itaconic acid is used in the preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene and acrylate latexes. It is also used to prepare poly-itaconic acid, resins biofuel components and ionomer cements. It finds application in the textile, chemical and pharmaceutical industries. It is also used as an additive in fibers and ion exchange resins to increase abrasion, waterproofing, physical resistance, dying affinity and better duration. Further, it acts as a co-monomer used in the preparation of acrylic fibers and rubbers, reinforced glass fiber, artificial diamonds and lens. In addition to this, it acts as a binder and sizing agent in non-weaving fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Itaconsäure wird bei der Herstellung von Acrylnitril-Butadien-Styrol und Acrylatlatexen verwendet. Wird auch zur Herstellung von Poly-Itaconsäure, Harzen Biokraftstoffkomponenten und Ionomer-Zementen verwendet. Findet Anwendung in der Textil-, Chemie- und Pharmaindustrie. Wird auch als Additiv in Fasern und Ionenaustauschharzen verwendet, um Abrieb, Abdichtung, physikalische Beständigkeit, Sterbeaffinität und bessere Dauer zu erhöhen. Fungiert darüber hinaus als Co-Monomer, das bei der Herstellung von Acrylfasern und -kautschuken, verstärkter Glasfaser, künstlichen Diamanten und Linsen verwendet wird. Fungiert darüber hinaus als Bindemittel und Leimungsmittel in Nicht-Webfasern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Methanol, Hexan und Ethanol. Schwer löslich in Benzol, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid und Petrolether.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97-65-4
Summenformel C5H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 130.099
MDL-Nummer MFCD00004260
InChI-Schlüssel LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
PubChem CID 811
ChEBI CHEBI:30838
IUPAC-Name 2-Methylidenbutandisäure
SMILES C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Itaconic acid
Schmelzpunkt 165°C to 169°C
Dichte 1.63
Siedepunkt 268°C
Menge 250 g
Beilstein 1759501
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5242
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,methanol,hexane and ethanol. Slightly soluble in benzene,chloroform,carbon disulfide and petroleum ether.
Formelmasse 130.1
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Itaconic acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Itaconic acid