Learn More
Itaconsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30390836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390836 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390836 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9310055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Itaconic Anhydride
CAS 2170-03-8
Summenformel C5H4O3
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
SMILES C=C1CC(=O)OC1=O
IUPAC-Name 3-Methylideneoxolan-2,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
Formelmasse 112.016