missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ITK, GST Tag Recombinant Protein

Artikelnummer. 10348532
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10348532 100 μg 1 Milligramm
11523607 10 μg 10 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10348532

Marke: Invitrogen™ PR6992A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length, Recombinant, Cytoplasmic.

ITK ist eine Tyrosin-Kinase, die in T-Zellen exprimiert wird und sowohl SH2- als auch SH3-Domänen enthält. ITK soll eine Rolle bei der Proliferation und Differenzierung von T-Zellen spielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_005537
Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase-Assay
Zusammensetzung 50mM tris HCl with 2mM DTT, 50% glycerol, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 150mM NaCl and no preservative; pH 7.5
Gen-ID (Entrez) 3702
Molekulargewicht 99,9
Name Human ITK, GST Tag
pH-Bereich 7.5
Reinigungsverfahren Purified
Menge 100 μg
Quelle Human
Lagerungsbedingungen -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ITK, EMT, LYK, PSCTK2
Gebräuchliche Bezeichnung ITK
Gensymbol ITK
Kinase-Familie TEC-Kinasegruppe
Produkttyp ITK rekombinantes humanes Protein
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST-Tag
Sequenz Full length
Puffer Lagerungspuffer
Inhalt und Lagerung Lagerungspuffer: 50 mM Tris-HCl pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,5 mM EDTA, 0,02 % Triton X-100, 2 mM DTT und 50 % Glycerol
bei -80°C. lagern Bei der ersten Verwendung aliquotieren und bei -80 °C lagern, um mehrfaches Einfrieren/Auftauen zu vermeiden.
Kinase-Gruppe Tyrosinkinasen
Versandbedingung Trockeneis
Expressionssystem Baculovirus
Proteinform Volle Länge
Form Gefroren
Forschungskategorie Arzneimittelentwicklung
Reinheits- oder Qualitätsgrad 90% by SDS-PAGE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.