Learn More
Texwipe™ MicroSwabs™ aus Nylon
Artikelnummer. 11591234 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
168,0 mm
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11591234 168,0 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11591234 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX730*
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Texwipe Präzisionstupfer aus Nylon für Reinräume hat eine Spitze mit einem Durchmesser von 0,9 mm, die aus gebündelten Nylonfilamenten in einem Röhrchen besteht, das in einen Griff aus 100 % Polypropylen gecrimpt wird. Die Filamente bilden an der Spit
  • Gebündelte Filamente nehmen Lösungsmittel durch Kapillarwirkung auf
  • Lange, dünne Filamente reichen in schmale Kanäle, Ecken, Kanten für die Reinigung von Partikeln und die Entfernung von überschüssigem Lösungsmittel
  • Griff aus 100 % reinem Polypropylen
  • Die gecrimpte Konstruktion beseitigt das Risiko einer Kontamination durch Klebstoff
  • Chargencodiert für einfache Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle
  • Spezifikation
    Länge (angloamerikanisch) 6,614 in.
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur schonenden Entnahme hartnäckig festsitzender Kontaminanten; punktgenauen Anwendung von Lösungsmitteln, Klebstoffen und Schmierstoffen; Reinigung von Rillen, Schienen, Schlitzen und anderen kleinen Räumen; Entfernen überschüssiger Lösungsmittel in enge
    Produkttyp Tupfer
    Länge (angloamerikanisch) Kopf 0,610 in.
    Länge (metrisch) 168,0 mm
    Länge (angloamerikanisch) Griff 6,004 in.
    Länge (metrisch) Griff 152,5 mm
    Länge (metrisch) Kopf 15,5 mm
    Breite (angloamerikanisch) Kopf 0,031 in.
    Breite (metrisch) Kopf 0,8 mm
    Verpackung 50 Tupfer/Schachtel; 10 Schachteln/Karton; insgesamt 500 Tupfer/Karton
    Griffmaterial Polypropylen
    Spitzenform Gebündelte Nylonfasern
    Spitzenmaterial Nylon