Learn More
IUPAC pH-Standards, Hach Lange™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- pH-Standard, IUPAC, pH7.000 bei 25 °C, zertifiziert, 500 ml (Radiometer Analytical)
- Haltbarkeit von 48 Monaten ab Produktionsdatum
- Mit einer Konzentration von 7.000 ± 0.010 pH bei 25 °C
- Rückverfolgbar nach IUPAC pH-Skala und NIST
- Vollständige Kontrolle über die Rückverfolgbarkeitskette und berechnete Ungewissheiten
- Die Kompetenz und Integrität eines international anerkannten Labors, das für die Messung von pH- und Leitfähigkeitsreferenzmaterialien akkreditiert ist
Spezifikation
Spezifikation
| Geruch | Geruchsneutral |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7 |
| Löslichkeit | Wasser |
| Menge | 500 ml |