Learn More
Ivabradin-d3 Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30403756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30403756 10 mg
30403216 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30403756 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI94050210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1217809-61-4
Summenformel C27 2H3 H33 N2 O5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 508.06
Synonym 3-[3-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienyl]methyl-(trideuteriomethyl)amino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one hydrochloride, Ivabradine-d3 Hydrochloride, Ivabradine-D3 Hydrochloride (N-methyl D3)
IUPAC-Name 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl-(trideuteriomethyl)amino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one; Hydrochlorid
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1CCc2cc(OC)c(OC)cc2CC1=O)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ivabradine hydrochloride N-methyl-d3
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1/i1D3;
Formelmasse 507.2579