Learn More
Ivabradin-N-oxid (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30395885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30395885 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30395885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI94052025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ivabradine N-Oxide
CAS 2511244-97-4
Summenformel C27 H36 N2 O6
Menge 25 mg
Synonym 3-(7,8-Dimethoxy-2-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-3H-benzo[d]azepin-3-yl)-N-(((S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl)-N-methylpropan-1-amine Oxide, Ivabradine N-Oxide, 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methyloxidoamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy- (ACI), 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylox
InChI-Formel InChI=1S/C27H36N2O6/c1-29(31,17-21-11-20-14-25(34-4)26(35-5)16-22(20)21)10-6-8-28-9-7-18-12-23(32-2)24(33-3)13-19(18)15-27(28)30/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3/t21-,29?/m1/s1
SMILES COc1cc2CCN(CCC[N+](C)([O-])C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
IUPAC-Name N-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl]-3-(7,8-dimethoxy-4-oxo-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-3-yl)-N-methylpropan-1-aminoxid
Molekulargewicht (g/mol) 484.584
Formelmasse 484.257