Learn More
IVD Antibody (04), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
220.00 € - 307.65 €
Spezifikation
| Antigen | IVD |
|---|---|
| Klon | 04 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry 1:100-1:500, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 0.1-0.5 uL/mg of lysate |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18689816
|
Novus Biologicals
NBP3-06536-100ul |
100 μg |
326.00 € 307.65 € / 100 Mikroliter Sparen 18.35 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18623407
|
Novus Biologicals
NBP3-06536-50ul |
50 μg |
220.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
IVD Monoclonal antibody specifically detects IVD in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ImmunoprecipitationSpezifikation
| IVD | |
| Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry 1:100-1:500, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 0.1-0.5 uL/mg of lysate | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ACAD2, EC 1.3.99, EC 1.3.99.10, FLJ12715, FLJ34849, isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human IVD (Accession#: AAH17202.1; His30-His423). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 04 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Stem Cell Markers | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 3712 | |
| IgG2b | |
| Protein A purified |