Learn More
Ivermectin
Artikelnummer. 15445079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445079 250 mg 250 Milligramm
15435079 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15445079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62777.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 70288-86-7 | C48H74O14 | 875.106 g/mol
It is used as a positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor.
Solubility
Soluble in methyl ethyl ketone (50 mg/ml), and DMSO (50 mM).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70288-86-7
Summenformel C48H74O14
Molekulargewicht (g/mol) 875.106
MDL-Nummer MFCD00869511
InChI-Schlüssel AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
Synonym ivermectin
PubChem CID 122172888
SMILES CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ivermectin
Farbe Weiß
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,5248
Löslichkeitsinformationen Soluble in methyl ethyl ketone (50mg/ml),and DMSO (50 mM).
Formelmasse 875.11
Physikalische Form Pulver