missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ivermectin, TRC

Artikelnummer. 30003530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003530 1 g 1 Gramm
30040980 25 mg 25 Milligramm
18011250 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003530 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9408001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 70288-86-7
Summenformel C48 H74 O14 . C47 H72 O14
Molekulargewicht (g/mol) 1736.16
Synonym 22,23-Dihydroavermectin B1, Bagomectina, Bimectin, Bovinet, Cardomec, Cardotek 30, Cardotek Plus, Cevamec, Equimec, Equimec Paste, Equimectrin, Equirat Gold, Eqvalan, Heartgard, Heartgard 30, Hyvermectin, Ivectin, Ivermec, Iversalt, Ivertin, Ivomec, Ivomec Gold, Ivosint, Jetamec, L 640471, MK 933, Mectizan, Mukhnet I, Noramectin, Noromectin, Oramec, Oramectin, Pandex, Phoenectin, Solantra, Stromectol, Uvemec, Vermic, Vetmec, Virbamec LA, Zimecterin
IUPAC-Name Ivermectin
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2.CO[C@H]8C[C@H](O[C@H]9[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]9OC)O[C@H]%10[C@@H](C)\C=C\C=C\%11/CO[C@@H]%12[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]%13C[C@@H](C\C=C\%10/C)O[C@@]%14(CC[C@H](C)[C@H](O%14)C(C)C)C%13)[C@]%11%12O)C)O[C@@H](C)[C@@H]8O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ivermectin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C48H74O14.C47H72O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38;1-24(2)41-27(5)16-17-46(61-41)22-33-19-32(60-46)15-14-26(4)42(25(3)12-11-13-31-23-54-44-39(48)28(6)18-34(45(50)57-33)47(31,44)51)58-38-21-36(53-10)43(30(8)56-38)59-37-20-35(52-9)40(49)29(7)55-37/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3;11-14,18,24-25,27,29-30,32-44,48-49,51H,15-17,19-23H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+;12-11+,26-14+,31-13+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+;25-,27-,29-,30-,32+,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42-,43-,44+,46+,47+/m00/s1
Formelmasse 1735.0001
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.