Learn More
R&D Systems™ IWP 2
Artikelnummer. 18083912
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18083912 10 mg 10 Milligramm
18035402 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18083912 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3533/10
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. PORCN inhibitor; inhibits Wnt processing and secretion
IWP 2 is a potent inhibitor of Wnt processing and secretion (IC50 = 27nM). IWP 2 inactivates PORCN, a membrane-bound O-acyltransferase (MBOAT), and selectively inhibits palmitoylation of Wnt. Blocks Wnt-dependent phosphorylation of Lrp6 receptor and Dvl2, and β-catenin accumulation. IWP 2 suppresses self-renewal in R1 embryonic stem cells and promotes cardiomyocyte differentiation from hPSCs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 686770-61-6
Summenformel C22H18N4O2S3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IWP 2
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 466.6
Reinheit >98%
Molekulargewicht 466.59