Learn More
Sulphuric acid 95-97%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10506812 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10506812
Marke: JT Baker 6057.2500
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Laboratory Reagent
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 3 °C
Dichte 1,84 g/cm³ (20 °C)
Schwermetalle (als Pb) Max 5 ppm
Verpackung Glasflasche
Glührückstand Max 5 ppm
Menge 2,5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Schwefelsäure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.