Learn More
Avantor™ J.T. Baker™, BAKERBOND™ Fertiggepackte großporige Analysesäulen
Artikelnummer. 10346891 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10346891
Marke: Avantor™ 711600
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Biochromatographie-Säulen für analytische und präparative HPLC, Niederdruck-LC und Chargenreinigung.
  • BAKERBOND™ ist eine Familie von Produkten auf Silikabasis, die für optimale Leistung, Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit ausgelegt sind.
  • BAKERBOND™ gebundene Phasen werden durch trifunktionale Silanchemie synthetisiert, um eine Schicht aus mehreren kovalenten Kohlenstoff-Siloxan-Bindungen auf der Oberfläche der Silikapartikel zu bilden.
  • Die daraus resultierenden gebundenen Phasen sind polymerisch und bieten eine erhöhte Hydrolysebeständigkeit, eine größere Stabilität bei pH-Extremen und reduzierte Silanol-Interaktionen für höhere Rückgewinnung und weniger Tailing.
Spezifikation
Säulenformat Analytische Chemie
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 300 Å
Stationäre Phase Butyl C4
Säulentyp Großporig - Umkehrphase